Learn More
Ácido 4-(2,4-diclorobenzoil)-1H-pirrol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 886361-05-3 |
| Fórmula molecular | C12H7Cl2NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Cl2NO3/c13-7-1-2-8(9(14)4-7)11(16)6-3-10(12(17)18)15-5-6/h1-5,15H,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 284.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.9803 |