Learn More
4-((2,4-Dicloro-5-metoxifenil)amino)-7-(3-(dimetilamino)propoxi)-6-metoxiquinolina-3-Dímero carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30375593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375593 100 mg
30377196 10 mg
30375771 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD424570100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2095306-26-4
Fórmula molecular C46H44Cl4N8O6
Peso molecular (g/mol) 946.7
Sinónimo 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(4-(3-((4-((2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-3-isocyano-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)propyl)piperazin-1-yl)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile, Bosutinib dimer
SMILES COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(CCCOc5cc6ncc([N+]#[C-])c(Nc7cc(OC)c(Cl)cc7Cl)c6cc5OC)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C46H44Cl4N8O6/c1-52-38-26-54-35-21-44(42(62-5)17-29(35)46(38)56-37-23-40(60-3)33(50)19-31(37)48)64-15-7-9-58-12-10-57(11-13-58)8-6-14-63-43-20-34-28(16-41(43)61-4)45(27(24-51)25-53-34)55-36-22-39(59-2)32(49)18-30(36)47/h16-23,25-26H,6-15H2,2-5H3,(H,53,55)(H,54,56)
Formula Weight (peso de la fórmula) 944.2138