Learn More
4-[(2,4-Dicloro-5-metoxifenil)amino]-6-metoxi-7-[3-(1-piperazinil)propoxi]-3-quinolinecarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30380952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380952 5 mg -
30384199 50 mg -
30382388 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4353055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380843-81-2
Fórmula molecular C25H27Cl2N5O3
Peso molecular (g/mol) 516.42
Sinónimo N-Desmethyl Bosutinib
SMILES COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCNCC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27Cl2N5O3/c1-33-22-13-21(18(26)11-19(22)27)31-25-16(14-28)15-30-20-12-24(23(34-2)10-17(20)25)35-9-3-6-32-7-4-29-5-8-32/h10-13,15,29H,3-9H2,1-2H3,(H,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.1491