Learn More
4-(2,4-dicloro-5-metoxifenoxi)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline |
| CAS | 125138-50-3 |
| Fórmula molecular | C13H11Cl2NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-17-12-7-13(11(15)6-10(12)14)18-9-4-2-8(16)3-5-9/h2-7H,16H2,1H3 |
| SMILES | ClC1=C(OC2=CC=C(N)C=C2)C=C(OC)C(Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2,4-dicloro-5-metoxifenoxi)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 284.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.02 |