Learn More
4-(2,4-Diaminofenil)-3-morfolinona, TRC
Código de producto. 30362756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362756 50 mg 50 miligramos
30355466 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41661050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482308-13-4
Fórmula molecular C10H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 207.23
SMILES Nc1ccc(N2CCOCC2=O)c(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,4-Diaminophenyl)-3-morpholinone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O2/c11-7-1-2-9(8(12)5-7)13-3-4-15-6-10(13)14/h1-2,5H,3-4,6,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1008