Learn More
4-[[2-[[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]amino]-1,1-dimetil-2-oxoetil]amino]-2-fluoro-N-metil-benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-((2-((4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-1,1-dimethyl-2-oxoethyl)amino)-2-fluoro-N-methyl-benzamide |
| CAS | 1289942-55-7 |
| Fórmula molecular | C20H18F4N4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Enzalutamide Impurity 19 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18F4N4O2/c1-19(2,28-13-6-7-14(16(21)9-13)17(29)26-3)18(30)27-12-5-4-11(10-25)15(8-12)20(22,23)24/h4-9,28H,1-3H3,(H,26,29)(H,27,30) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)cc1F |
| Nombre IUPAC | 4-[[1-[4-ciano-3-(trifluorometil)anilino]-2-metil-1-oxopropan-2-il]amino]-2-fluoro-N-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 422.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.1366 |