Learn More
4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)benceno-1,2-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)benzene-1,2-diol |
| CAS | 1139-46-4 |
| Fórmula molecular | C14 H22 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-14(4,5)10-6-7-11(15)12(16)8-10/h6-8,15-16H,9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)benceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.162 |