Learn More
4-[2-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencil]morfolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11330667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11330667 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11330667 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48639CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine
CAS 876316-33-5
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H26BNO3
Número MDL MFCD07781208
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 2-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 2-4-morpholinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, amtb374, 2-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester
Clave InChI WCNXVDLZTGODQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-{[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}morpholine
Peso molecular (g/mol) 303.21
PubChem CID 16414146
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.21
Porcentaje de pureza 95%