Learn More
4-[2-[(3-Etil-4-metil-2-oxo-3-pirrolina-1-il)carboxamido]etil]benzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 17975085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17975085 250 mg 250 miligramos
17973505 25 mg 25 miligramos
17901495 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17975085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925045250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119018-29-0
Fórmula molecular C16 H21 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 351.42
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-carboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-, N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, 4-[2-[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-yl)carboxamido]ethyl]benzenesulfonamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide, Glimepiride Sulphonamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide, Glimepiride Sulfonamide
Nombre IUPAC 4-etil-3-metil-5-oxo-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]-2H-pirol-1-carboxamida
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glimepiride Sulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O4S/c1-3-14-11(2)10-19(15(14)20)16(21)18-9-8-12-4-6-13(7-5-12)24(17,22)23/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,21)(H2,17,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1253
Porcentaje de pureza >95%