Learn More
[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1H-pirrul-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonilcarbámico Éster de Ácido Etílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl ([4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H25 N3 O6 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.1464 |
| Porcentaje de pureza | >95% |