Learn More
[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1H-pirrul-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonilcarbámico Éster de Ácido Etílico, TRC
Código de producto. 17932785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932785 100 mg 100 miligramos
17991475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE916540100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 318515-70-7
Peso molecular (g/mol) 423.48
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)N2CC(=C(CC)C2=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl ([4-[2-([(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19H25N3O6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, 4-[2-[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-yl)carboxamido]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1464
Porcentaje de pureza >95%