Learn More
Ácido 4-(2,3-epoxipropoxi)fenilacético, Mikromol™
Product Code. 30459126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30459126 4 x 25 mg -
30050305 100 mg 100 miligramos
30052623 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459126 Supplier Mikromol Supplier No. MM0013.1100254AMP
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-(2,3-epoxipropoxi)fenilacético, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid
CAS 72224-25-0
Nombres de analitos o componentes 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H12 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(2-oxiranylmethoxy)-Benzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)-, (+/-)-
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 208.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736 g/mol