Learn More
Ácido 4-(2,3-epoxipropoxi)fenilacético, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-(2,3-epoxipropoxi)fenilacético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid |
| CAS | 72224-25-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C11 H12 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(2-oxiranylmethoxy)-Benzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)-, (+/-)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]acético |
| Mostrar más |