Learn More
4-(2,3-Epoxipropoxi)fenilacetamida, TRC
Código de producto. 30378377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378377 1 g
30378133 250 mg
30374284 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5896001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29122-69-8
Fórmula molecular C11 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-(2-oxiranylmethoxy)-, Acetamide, 2-[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (8CI), Benzeneacetamide, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), 4-(2-Oxiranylmethoxy)benzeneacetamide, 1-(p-Carbamoylmethylphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]acetamide, 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetamide, 4-(2,3-Oxidopropoxy)phenylacetamide, 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
Nombre IUPAC 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]acetamida
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H2,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895
Porcentaje de pureza >95%