Learn More
4-(2,3-Epoxipropoxi)fenilacetamida, TRC
Product Code. 30378133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30378133 250 mg
30374284 100 mg
30378377 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30378133 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE589600250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29122-69-8
Fórmula molecular C11 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-(2-oxiranylmethoxy)-, Acetamide, 2-[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (8CI), Benzeneacetamide, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), 4-(2-Oxiranylmethoxy)benzeneacetamide, 1-(p-Carbamoylmethylphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]acetamide, 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetamide, 4-(2,3-Oxidopropoxy)phenylacetamide, 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
Nombre IUPAC 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]acetamida
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H2,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895
Porcentaje de pureza >95%