Learn More
4-(2,3-Epoxipropoxi)carbazol, TRC
Código de producto. 30138552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138552 10 g 10 g
30133076 25 g 25 g
17993375 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58925010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51997-51-4
Fórmula molecular C15 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 239.27
Sinónimo 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole
Nombre IUPAC 4-(oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol
SMILES C(Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C4CO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0946