Learn More
4-(2,3-epoxipropoxi)carbazol, Mikromol™
Beskrivelse
4-(2,3-epoxipropoxi)carbazol
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole |
| CAS | 51997-51-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, USP Carvedilol Related Compound D, 4-Carbazolylglycidic ether, SKF-106024, Carvedilol Related Compound D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2 |
| SMILES | C(Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C4CO4 |
| Nombre IUPAC | 4-(oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?