Learn More
4-(2,3-epoxipropoxi)carbazol, Mikromol™
Código de producto. 17962616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17962616 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17962616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0291.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2,3-epoxipropoxi)carbazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole
CAS 51997-51-4
Nombres de analitos o componentes 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, USP Carvedilol Related Compound D, 4-Carbazolylglycidic ether, SKF-106024, Carvedilol Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
SMILES C(Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C4CO4
Nombre IUPAC 4-(oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol
Peso molecular (g/mol) 239.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0946 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.