Learn More
4-(2,3-epoxipropoxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehyde |
| CAS | 14697-49-5 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | p-(2,3-Epoxypropoxy)-benzaldehyde, 4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehydep-(Glycidyloxy)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)12-6-10-7-13-10/h1-5,10H,6-7H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(oxiran-2-ilmetoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 178.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |