Learn More
4-(2,3-epoxipropoxi)-1,2,5-tiadiazol, Mikromol™
Código de producto. 30049702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049702 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049702 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0440.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2,3-epoxipropoxi)-1,2,5-tiadiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
CAS 949293-84-9
Nombres de analitos o componentes 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(2-Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazole
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-5(7-10-6-1)9-3-4-2-8-4/h1,4H,2-3H2
SMILES C(Oc1cnsn1)C2CO2
Nombre IUPAC 3-(oxiran-2-ilmetoxi)-1,2,5-tiadiazol
Peso molecular (g/mol) 158.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.015 g/mol