Learn More
Éster metílico del ácido 4-(2,3-diclorofenil)-1,4-dihidro-2,6-dimetil-3-piridinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30353188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353188 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30353188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD39648010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid Methyl Ester
CAS 253597-20-5
Fórmula molecular C15 H15 Cl2 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, H 168/79
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15Cl2NO2/c1-8-7-11(10-5-4-6-12(16)14(10)17)13(9(2)18-8)15(19)20-3/h4-7,11,18H,1-3H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=CC1c2cccc(Cl)c2Cl)C
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 312.191
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.048