Learn More
Éster metílico del ácido 4-(2,3-diclorofenil)-1,4-dihidro-2,6-dimetil-3-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid Methyl Ester |
| CAS | 253597-20-5 |
| Fórmula molecular | C15 H15 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, H 168/79 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15Cl2NO2/c1-8-7-11(10-5-4-6-12(16)14(10)17)13(9(2)18-8)15(19)20-3/h4-7,11,18H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=CC1c2cccc(Cl)c2Cl)C |
| Nombre IUPAC | 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.191 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.048 |