Learn More
4-[2-(3,4-Dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinil)etil]-1,2,4-triazolidina-3,5-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]-1,2,4-triazolindine-3,5-dione |
| CAS | 132788-54-6 |
| Fórmula molecular | C29 H32 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Triazoline-3,5-Dione Derivative 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H32O6/c1-28(2)34-25-23(33-27(31-3)24(30)26(25)35-28)19-32-29(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23-27,30H,19H2,1-3H3/t23?,24?,25-,26?,27+/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1OC(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]5OC(C)(C)OC5C1O |
| Nombre IUPAC | (3aS,6R)-6-metoxi-2,2-dimetil-4-(tritiloximetil)-4,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 476.561 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.22 |