Learn More
4-[2-(3,4-Dihidro-6,7-dimetoxi-2(1H)-isoquinolinil)etil]bencenamina, TRC
Código de producto. 30375300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375300 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30375300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44907010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]be
CAS 82925-02-8
Fórmula molecular C19 H24 N2 O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CCN(CCc3ccc(N)cc3)Cc2cc1OC
Nombre IUPAC 4-[2-(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il)etil]anilina
Peso molecular (g/mol) 312.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1838