Learn More
4-[2-[2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi]etil]fenol, Mikromol™
Código de producto. 17972866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17972866 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17972866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.270025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[2-[2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi]etil]fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol
CAS 2732276-87-6
Nombres de analitos o componentes 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-14(17)10-18-8-7-12-3-5-13(16)6-4-12/h3-6,11,14-17H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)COCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-[2-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]etil]fenol
Peso molecular (g/mol) 253.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1678 g/mol