Learn More
Ácido 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoico, Mikromol™
Código de producto. 17947294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17947294 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17947294 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1301.170025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
CAS 137281-39-1
Nombres de analitos o componentes 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20)
SMILES NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1
Nombre IUPAC Ácido 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 298.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1066 g/mol