Learn More
4-[[2-[2-[(6-Clorohexil)oxi]etoxi]etil]amino]-4-oxo-butanoico, TRC
Código de producto. 30358240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358240 10 mg -
30358133 100 mg -
30358131 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36854310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1488363-39-8
Fórmula molecular C14H26ClNO5
Peso molecular (g/mol) 323.81
Nombre IUPAC 4-[2-[2-(6-clorohexoxi)etoxi]etilamino]-4-ácido oxobutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)NCCOCCOCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((2-(2-((6-Chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)amino)-4-oxo-butanoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26ClNO5/c15-7-3-1-2-4-9-20-11-12-21-10-8-16-13(17)5-6-14(18)19/h1-12H2,(H,16,17)(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.15