Learn More
Ácido 4-(2,2,3-trimetilciclopentil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid |
| CAS | 957136-80-0 |
| Fórmula molecular | C12H22O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,2,3-Trimethylcyclopentanebutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1CCC(CCCC(=O)O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2,2,3-trimetilciclopentil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.162 |