Learn More
4-(2,2,2-Trimetilacetamido)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11355175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355175 1 g 1 g
11345175 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31564.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70298-89-4
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00996248
Clave InChI JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
PubChem CID 427059
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-N-piridin-4-ilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine
Punto de fusión 135°C to 137°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 97%