Learn More
4-[2-(1-piperidinil)etoxi]-bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-benzenemethanol |
| CAS | 223251-13-6 |
| Fórmula molecular | C14H21NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2/c16-12-13-4-6-14(7-5-13)17-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7,16H,1-3,8-12H2 |
| SMILES | OCc1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(2-piperidin-1-iletoxi)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 235.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1572 |