Learn More
4-[2-[1-(4-Metilfenil)etilideno]hidrazil]benzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30011102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011102 100 mg 100 miligramos
30004907 1 g 1 g
30007656 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1061214-06-9
Fórmula molecular C15 H17 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 303.38
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-[2-[1-(4-methylphenyl)ethylidene]hydrazinyl]-, 4-[2-[1-(4-Methylphenyl)ethylidene]hydrazinyl]benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 4-[2-[1-(4-metilfenil)etilideno]hidrazil]benzenosulfonamida
SMILES CC(=NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N)c2ccc(C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-[1-(4-Methylphenyl)ethylidene]hydrazinyl]benzenesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3O2S/c1-11-3-5-13(6-4-11)12(2)17-18-14-7-9-15(10-8-14)21(16,19)20/h3-10,18H,1-2H3,(H2,16,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1041
Porcentaje de pureza >95%