Learn More
Éster metílico del ácido 4-[2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)etoxi]-3-oxobutanoico, TRC
Código de producto. 30374339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30374339 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30374339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45011550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester
CAS 111429-90-4
Fórmula molecular C15H15NO6
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-[2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutyric Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO6/c1-21-13(18)8-10(17)9-22-7-6-16-14(19)11-4-2-3-5-12(11)15(16)20/h2-5H,6-9H2,1H3
SMILES O=C1N(CCOCC(CC(OC)=O)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O
Nombre IUPAC 4-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)etoxi)-3-oxobutanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 305.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.09
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.