Learn More
Éster metílico del ácido 4-[2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)etoxi]-3-oxobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 111429-90-4 |
| Fórmula molecular | C15H15NO6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-[2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutyric Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO6/c1-21-13(18)8-10(17)9-22-7-6-16-14(19)11-4-2-3-5-12(11)15(16)20/h2-5H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | O=C1N(CCOCC(CC(OC)=O)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| Nombre IUPAC | 4-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)etoxi)-3-oxobutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 305.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.09 |