Learn More
4-[2-[(1,1-Dimetiletil)amino]etil]-2-metilfenol, Mikromol™
Código de producto. 30462526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462526 4 x 25 mg -
30052447 25 mg 25 miligramos
30051356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0381.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[2-[(1,1-Dimetiletil)amino]etil]-2-metilfenol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
CAS 132183-64-3
Nombres de analitos o componentes 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H21 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol, Salbutamol Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc(CCNC(C)(C)C)ccc1O
Nombre IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)etil]-2-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 207.31
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1623 g/mol