Learn More
4-[(1Z)-4-(Dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)but-1-en-1-il]-3-(hidroximetil)benzonitrilo, Mikromol
Código de producto. 30463853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463853 25 mg
1 options
Código de producto. 30463853 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1162.120025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[(1Z)-4-(Dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)but-1-en-1-il]-3-(hidroximetil)benzonitrilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
CAS 1370643-22-3
Nombres de analitos o componentes 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzonitrile, 4-[(1Z)-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-buten-1-yl]-3-(hydroxymethyl)-, 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-4-19(16-6-8-18(21)9-7-16)20-10-5-15(13-22)12-17(20)14-24/h4-10,12,24H,3,11,14H2,1-2H3/b19-4-
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CC\C=C(\c1ccc(F)cc1)/c2ccc(cc2CO)C#N
Nombre IUPAC 4-[(Z)-4-(dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)but-1-enil]-3-(hidroximetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 324.392
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.164 g/mol