Learn More
Hidrobromuro de 4-[(1RS)-2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-etilfenol, Mikromol™
Código de producto. 17981486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17981486 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17981486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0381.170025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrobromuro de 4-[(1RS)-2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-etilfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
CAS 2731709-15-0
Nombres de analitos o componentes 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H23 N O2 . Br H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO2.BrH/c1-5-10-8-11(6-7-12(10)16)13(17)9-15-14(2,3)4;/h6-8,13,15-17H,5,9H2,1-4H3;1H
SMILES Br.CCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C
Nombre IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-etilfenol;hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 318.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.099 g/mol