Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-il)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483557 250 mg 250 miligramos
11411490 1 g 1 g
11421490 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26918.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 51517-88-5
Fórmula molecular C7H6N4O
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD05662709
Clave InChI GDDQLGTXWIFSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-4-hydroxyphenyl tetrazole, 5-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, phenol, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-2h-tetrazol-5-yl phenol, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenol, qoymnywfhzfxhr-uhfffaoysa-n, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 4-1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 5413297
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=C1NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 4-(1,2-dihidrotetrazol-5-ilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.16
Porcentaje de pureza 97%