Learn More
4-(1H-tetrazol-5-il)benzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315529 250 mg 250 miligramos
11325529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50470.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74815-22-8 | C8H6N4O | 174.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74815-22-8
Fórmula molecular C8H6N4O
Peso molecular (g/mol) 174.163
Número MDL MFCD01311033
Clave InChI SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2760606
Nombre IUPAC 4-(2H-tetrazol-5-il)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 99%