Learn More
[4-(1-H-pirrol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10131312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10131312 250 mg 250 miligramos
10652253 1 g 1 g
10534984 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10131312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25509CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 143426-51-1
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.215
Número MDL MFCD03659708
Clave InChI LQQQPLUFBVYLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethylphenyl pyrrole, 4-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 4-pyrrol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 4-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11303, 4-pyrrol-1-ylphenyl methanol
PubChem CID 599478
Nombre IUPAC (4-pirrol-1-ilfenil)metanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%