Learn More
4-(1H-Pirrol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10252882 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10039401 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10072014 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10252882 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25514CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
CAS 52768-17-9
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD01934575
Clave InChI NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
PubChem CID 2795457
Nombre IUPAC 4-pirrol-1-ilanilina
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%