Learn More
4(1H)-Pirimidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461999 5 g 5 g
15451999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64690.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4562-27-0 | Molecular Formula: C4H4N2O | Molecular Weight: 96.089 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4562-27-0
Fórmula molecular C4H4N2O
Peso molecular (g/mol) 96.089
Número MDL MFCD00006664
Clave InChI DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidin-4-ol, 4-hydroxypyrimidine, 4-pyrimidinol, 4 3h-pyrimidone, pyrimidin-4 3h-one, 4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidone, 4 1h-pyrimidinone, 4-pyrimidinone, deaminoisocytosine
PubChem CID 20695
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-6-ona
SMILES C1=CN=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(1H)-Pyrimidinone
Punto de fusión 163°C to 169°C (literature)
Cantidad 5 g
Beilstein 741972
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido