Learn More
[4-(1H-Pirazol-1-ilmetil)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11306805 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10507884 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306805 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56009CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160388-55-6
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD08435916
Clave InChI ADLULGOPZPFWPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethyl-benzyl-1h-pyrazole, benzenemethanol, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 9vq
PubChem CID 16640562
Nombre IUPAC [4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%