Learn More
Clorhidrato de 4-(1H-pirazol-1-ilmetil)bencilamina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10533455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533455 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10386704 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56063DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 904696-62-4
Fórmula molecular C11H14ClN3
Peso molecular (g/mol) 223.70
Número MDL MFCD07690519
Clave InChI QUVMWCVEYSYIOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanaminehydrochloride, 1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16269819
Nombre IUPAC [4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metanamina;clorhidrato
SMILES Cl.NCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.71
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico