Learn More
4-(1h-pirazol-1-ilmetil)benzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10524974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10524974 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10524974 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56016DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 179057-34-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H9N3
Número MDL MFCD07687291
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-pyrazolylmethyl benzenecarbonitrile, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzonitrile
Clave InChI FPZADNOIMZEBTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Nombre IUPAC 4-(pirazol-1-ilmetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 183.214
PubChem CID 8834695
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%