Learn More
Ácido 4-(1H-pirazol-1-ilmetil)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10634785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10634785 250 mg 250 miligramos
10285574 1 g 1 g
10443204 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10634785 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56001CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 160388-53-4
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD07186451
Clave InChI ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6484268
Nombre IUPAC ácido 4-(pirazol-1-ilmetil)benzoico
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%