Learn More
4-(1H-pirazol-1-ilmetil)benzaldehído, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |