Learn More
4-(1H-pirazol-1-ilmetil)benzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10483034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10483034 250 mg 250 miligramos
10637123 1 g 1 g
10506985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10483034 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 887922-90-9
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD08059835
Clave InChI FAURNROAEFQBHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
PubChem CID 18525876
Nombre IUPAC 4-(pirazol-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%