Learn More
4-(1h-pirazol-1-ilmetil)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10476853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10476853 1 g 1 g
10420754 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10476853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56014DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 142335-61-3
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.22
Número MDL MFCD03422514
Clave InChI ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
PubChem CID 2764412
Nombre IUPAC 4-(pirazol-1-ilmetil)anilina
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 95%