Learn More
[4-(1H-Pirazol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10475882
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10475882 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10475882 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18409DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS 143426-49-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H10N2O
Número MDL MFCD02682057
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-pyrazol-1-yl-phenyl methanol, 4-pyrazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-pyrazolyl phenyl methanol, 4-1-pyrazolyl benzylalcohol, 4-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-1h-pyrazol-1-yl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylphenyl methan-1-ol
Clave InChI MMGMLIHSHFKRDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Nombre IUPAC (4-pirazol-1-ilfenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 174.20
PubChem CID 2776480
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%