Learn More
4-(1H-pirazol-1-il)fenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10435312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10435312 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10364372 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10435312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18407CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 352018-96-3
Fórmula molecular C10H7N3S
Peso molecular (g/mol) 201.25
Número MDL MFCD02681939
Clave InChI GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 2776478
Nombre IUPAC 1-(4-isotiocianatofenil)pirazol
SMILES S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 97%