Learn More
4-(1H-pirazol-1-il)benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10601483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10601483 250 mg 250 miligramos
10100732 1 g 1 g
10747285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10601483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18404CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 99662-34-7
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.187
Número MDL MFCD02681938
Clave InChI PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713
PubChem CID 2776477
Nombre IUPAC 4-pirazol-1-ilbenzaldehído
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 95%